Learn More
SI Analytics™ Kombinationselektrode aus Metall
Alle ansehen SI Analytics Produkte
Click to view available options
Modell:
Agcl 62
Pt 61
Pt 62
Pt 6280
Länge (metrisch):
120 mm
170 mm
Diaphragma:
Keramikmembran
Platinmembran
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- pH-Kombinationselektrode mit Steckkopf und Verbindungskabel
- Zur Bestimmung des Säurewerts und von Halogenid (überwiegend Chlorid)
- Zur Bestimmung der Jodzahl, des Peroxizwertes und der allgemeinen Redoxtitrationen
Spezifikation
Spezifikation
| Anschlusstypen | Steckkopf |
| Diaphragma | Platinmembran |
| Material | Glas |
| Typ | Metall-Kombinationselektroden |
| Internes Bezugssystem | Silamid™ |
| Modell | Pt 61 |
| Temperaturbereich (metrisch) | -5 bis + 100 °C |
| Länge (metrisch) | 170 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 12 mm |