Learn More
Metallzusatzstoffnorm, MA5: Ba, Ca, Mg, P, Zn @ 5000 μg/g in Kohlenwasserstofföl, VHG™
Beschreibung
Metallzusatzstoffnorm, MA5: Ba, Ca, Mg, P, Zn @ 5000 μg/g in Kohlenwasserstofföl
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Barium/Calcium/Magnesium/Phosphorus/Zinc |
| CAS | 7440-39-3, 7440-70-2, 7439-95-4, 7723-14-0, 7440-66-6 |
| Verfahren | ICP/XRF/RDE |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Barium/Calcium/Magnesium/Phosphorus/Zinc |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | 75 cSt Kohlenwasserstofföl |
| Menge | 100 g |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Barium 5000 μg/g/Calcium 5000 μg/g/Magnesium 5000 μg/g/Phosphorus 5000 μg/g/Zinc 5000 μg/g |