Learn More
Metallzusatzstoffnorm, MA5: Ba, Ca, Mg, P, Zn @ 3000 μg/g in Kohlenwasserstofföl, VHG™
Artikelnummer. 17983326
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
200 g
Packungsgröße:
100 Gramm
200 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17983326 50 g 50 Gramm
17921356 100 g 100 Gramm
17912646 200 g 200 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17983326 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGMA5300050G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Metallzusatzstoffnorm, MA5: Ba, Ca, Mg, P, Zn @ 3000 μg/g in Kohlenwasserstofföl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium/Calcium/Magnesium/Phosphorus/Zinc
CAS 7440-39-3, 7440-70-2, 7439-95-4, 7723-14-0, 7440-66-6
Verfahren ICP/XRF/RDE
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Barium/Calcium/Magnesium/Phosphorus/Zinc
Versandbedingung Raumtemperatur
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix 75 cSt Kohlenwasserstofföl
Menge 50 g
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Barium 3000 μg/g/Calcium 3000 μg/g/Magnesium 3000 μg/g/Phosphorus 3000 μg/g/Zinc 3000 μg/g