Learn More
Metacresol (3-Methylphenol), Mikromol™
Artikelnummer. 18060560
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18060560 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18060560 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1132.02
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Metacresol (3-Methylphenol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methylphenol (m-Cresol)
CAS 108-39-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 3-Methylphenol (m-Cresol)
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C7 H8 O
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Metacresol, 3-Methylphenol, Amylmetacresol Impurity B
InChI-Formel InChI=1S/C7H8O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5,8H,1H3
SMILES Cc1cccc(O)c1
IUPAC-Name 3-Methylphenol
Molekulargewicht (g/mol) 108.14
Menge 250 mg
Formelmasse 108,0575 g/mol