Learn More
Triphenylphosphate in Methyl-tert.butylether 500μg/mL, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12996013 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12996013 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12996013 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. F113331
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triphenylphosphate (Triphenyl phosphate) 
Verpackung Ampulle
CAS 115-86-6
Summenformel C18H15O4P
Konzentration 500 μg/mL
MDL-Nummer MFCD00003031
InChI-Schlüssel XZZNDPSIHUTMOC-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
SMILES O=P(OC1=CC=CC=C1)(OC1=CC=CC=C1)OC1=CC=CC=C1
IUPAC-Name Triphenylphosphat
Solvent or Matrix Methyl-tert.butylether
Molekulargewicht (g/mol) 326.29
PubChem CID 8289
Menge 1 mL
ChEBI CHEBI:35033