Learn More
Tribufos in Methyl-tert.butylether 1000μg/mL, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12916023 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
12916023 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12916023 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. F113421
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tribufos (DEF)
Verpackung Ampulle
CAS 78-48-8
Summenformel C12H27OPS3
Konzentration 1000 μg/mL
InChI-Schlüssel ZOKXUAHZSKEQSS-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
SMILES CCCCSP(=O)(SCCCC)SCCCC
IUPAC-Name 1-bis(Butylsulfanyl)Phosphorylsulfanylbutan
Solvent or Matrix Methyl-tert.butylether
Molekulargewicht (g/mol) 314.501
PubChem CID 5125
Menge 1 mL
ChEBI CHEBI:38737