Learn More
trans-1,2-Dichloroethene in Methanol 100μg/mL, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12985384 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12985384 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12985384 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. P818760
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Specifications
Chemischer Name oder Material trans-1,2-Dichloroethene
Verpackung Ampulle(n)
CAS 156-60-5
Summenformel C2H2Cl2
Konzentration 100 μg/mL
MDL-Nummer MFCD00062942
InChI-Schlüssel KFUSEUYYWQURPO-OWOJBTEDSA-N
SMILES Cl\C=C\Cl
IUPAC-Name (1E)-1,2-Dichlorethen
Solvent or Matrix Methanol
Molekulargewicht (g/mol) 96.94
PubChem CID 638186
Menge 1 mL
ChEBI CHEBI:29027