Learn More
TBTC in DCM 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12900264 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 ml
Packungsgröße:
10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12900264 10 ml 10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12900264 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. P855370
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material TBTC
Verpackung Ampulle
CAS 1461-22-9
Physikalische Form Flüssig
Summenformel C12H27ClSn
Konzentration 10  μg/mL
InChI-Schlüssel GCTFWCDSFPMHHS-UHFFFAOYSA-M
Typ Standardlösung für organische Einzelkomponenten
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)Cl
IUPAC-Name Tributyl(Chlor)Stannan
Solvent or Matrix Dichlormethan
Molekulargewicht (g/mol) 325.508
PubChem CID 15096
Menge 10 ml
ChEBI CHEBI:79734