Learn More
Saliciylic acid in Isopropanol 2000μg/mL, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12956893 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
Packungsgröße:
5 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12956893 5 mL 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12956893 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. P878490
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Verpackung Ampulle
CAS 69-72-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Saliciylic acid in Isopropanol
Summenformel C7H6O3
Konzentration 2000 μg/mL
MDL-Nummer MFCD00002439
InChI-Schlüssel YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C1=CC=CC=C1O
Element Saliciylic Acid
IUPAC-Name 2-Hydroxybenzoesäure
Solvent or Matrix Isopropanol
Molekulargewicht (g/mol) 138.12
PubChem CID 338
Menge 5 mL
ChEBI CHEBI:16914