Learn More
Quintozene in Methyl-tert.butylether 1000μg/mL, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 12956143 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12956143 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 12956143 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore F120131
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifica
Materiale o nome chimico Quintozene (Pentachloronitrobenzene) 
Imballaggio Ampoule
CAS 82-68-8
Formula molecolare C6Cl5NO2
Concentrazione 1000 μg/mL
InChI Key LKPLKUMXSAEKID-UHFFFAOYSA-N
Tipo Organic Single-component Standard Solution
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)[N+](=O)[O-]
IUPAC Name 1,2,3,4,5-pentachloro-6-nitrobenzene
Solvent or Matrix Methyl-tert.butylether
Molecular Weight (g/mol) 295.321
PubChem CID 6720
Quantità 1 mL
ChEBI CHEBI:34908
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.