Learn More
Quintozene in Methyl-tert.butylether 1000μg/mL, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12956143 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12956143 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12956143 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. F120131
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Quintozene (Pentachloronitrobenzene) 
Verpackung Ampulle
CAS 82-68-8
Summenformel C6Cl5NO2
Konzentration 1000 μg/mL
InChI-Schlüssel LKPLKUMXSAEKID-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 1,2,3,4,5-Pentachlor-6-Nitrobenzol
Solvent or Matrix Methyl-tert.butylether
Molekulargewicht (g/mol) 295.321
PubChem CID 6720
Menge 1 mL
ChEBI CHEBI:34908