Learn More
Phosphonic acid in Water 100μg/mL, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12989503 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12989503 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12989503 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. P803900
Große Einsparungen für eine bessere Trennung
Verwenden Sie den Aktionscode 27992
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphonic acid
Verpackung Ampulle
CAS 1066-51-9
Physikalische Form Flüssig
Summenformel CH6NO3P
Konzentration 100 μg/mL
InChI-Schlüssel MGRVRXRGTBOSHW-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
SMILES C(N)P(=O)(O)O
IUPAC-Name Aminomethylphosphonsäure
Solvent or Matrix Water
Molekulargewicht (g/mol) 111.037
PubChem CID 14017
Menge 1 mL
ChEBI CHEBI:28812