Learn More
Paraquat dichloride in Water 10μg/mL, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12962764 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
10 mL
Packungsgröße:
10 Milliliter
Artikelnummer. 12962764
Marke: Fisher Chemical P836380
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Paraquat dichloride
Verpackung Ampulle(n)
CAS 1910-42-5
Summenformel C12H14Cl2N2
Konzentration 10mu;g/mL
MDL-Nummer MFCD00150001
InChI-Schlüssel FIKAKWIAUPDISJ-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Cl-].[Cl-].C[N+]1=CC=C(C=C1)C1=CC=[N+](C)C=C1
IUPAC-Name 1,1'-Dimethyl-[4,4'-Bipyridin]-1,1'-diiumdichlorid
Solvent or Matrix Water
Molekulargewicht (g/mol) 257.16
PubChem CID 15938
Menge 10 mL
ChEBI CHEBI:28786