Learn More
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl) hydroxyl-amine hydrochloride in Water 15μg/mL, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | PFBHA |
| Verpackung | Ampulle |
| CAS | 57981-02-9 |
| Summenformel | C7H5ClF5NO |
| Konzentration | 15 μg/mL |
| MDL-Nummer | MFCD00012953 |
| InChI-Schlüssel | HVMVKNXIMUCYJA-UHFFFAOYSA-N |
| Typ | Organic Single-component Standard Solution |
| SMILES | [H+].[Cl-].NOCC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F |
| IUPAC-Name | hydrogen O-[(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)methyl]hydroxylamine chloride |
| Show More |