Learn More
Indeno(1,2,3-c,d)pyren in DCM 100 μg/ml, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 12919823
Indeno(1,2,3-c,d)pyren in DCM 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12919823 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
1 ml, 1 Milliliter
Click to view available options
Cantidad:
1 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
Artikelnummer. 12919823
Marke: Fisher Chemical P829290
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Indeno(1,2,3-c,d)pyren
Envase Ampulle(n)
CAS 193-39-5
Fórmula molecular C22H12
Concentración 100  μg/mL
Clave InChI SXQBHARYMNFBPS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=C4C2=CC5=CC=CC6=C5C4=C(C=C6)C=C3
Solvent or Matrix Dichlormethan
Peso molecular (g/mol) 276.338
PubChem CID 9131
Cantidad 1 ml
ChEBI CHEBI:82335
Name des Produkts
Indeno(1,2,3-c,d)pyren in DCM 100 μg/ml, Fisher Chemical™ >