Learn More
Ethyl Acetate in Ethanol 100μg/mL, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12956683 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
10 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
Artikelnummer. 12956683
Marke: Fisher Chemical P824410
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl Acetate
Verpackung Ampulle(n)
CAS 141-78-6
Summenformel C4H8O2
Konzentration 10 μg/mL
InChI-Schlüssel XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C
IUPAC-Name Ethylacetat
Solvent or Matrix Ethanol
Molekulargewicht (g/mol) 88.106
PubChem CID 8857
Menge 10 mL
ChEBI CHEBI:27750