Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl Acetate |
| Verpackung | Ampulle(n) |
| CAS | 141-78-6 |
| Summenformel | C4H8O2 |
| Konzentration | 10 μg/mL |
| InChI-Schlüssel | XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CCOC(=O)C |
| IUPAC-Name | Ethylacetat |
| Solvent or Matrix | Ethanol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 88.106 |
| Mehr anzeigen |