Learn More
Decafluorotriphenylphosphin in DCM 500μ g/ml, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12936043 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
12936043 1 ml 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12936043 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. F114071
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Decafluorotriphenylphosphin
Verpackung Ampulle
CAS 5074-71-5
Summenformel C18H5F10P
Konzentration 500  μg/mL
InChI-Schlüssel OYNXPGGNQMSMTR-UHFFFAOYSA-N
Typ Standardlösung für organische Einzelkomponenten
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(P(C2=CC=CC=C2)C2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2F)C(F)=C1F
IUPAC-Name bis(2,3,4,5,6-Pentafluorphenyl)-phenylphosphan
Solvent or Matrix Dichlormethan
Molekulargewicht (g/mol) 442.20
PubChem CID 78757
Menge 1 ml