Learn More
Metabolite Decafluorotriphenylphosphine in DCM 100μg/mL, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12992654 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
12992654 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12992654 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. P816180
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Decafluorotriphenylphosphine
Verpackung Ampulle(n)
CAS 5074-71-5
Summenformel C18H5F10P
Konzentration 100 μg/mL
InChI-Schlüssel OYNXPGGNQMSMTR-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(P(C2=CC=CC=C2)C2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2F)C(F)=C1F
IUPAC-Name bis(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)(phenyl)phosphane
Solvent or Matrix Dichloromethane
Molekulargewicht (g/mol) 442.20
PubChem CID 78757
Menge 1 mL