Learn More
Metabolite Decafluorobiphenyl in DCM 100μg/mL, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 12952654 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 mL
missing translation for 'unitSize'
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Menge unitSize
12952654 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 12952654 missing translation for 'mfr' Fisher Chemical missing translation for 'supplierNo' P816120
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Visualizzare prodotti alternativi
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Chemischer Name oder Material Decafluorobiphenyl
Verpackung Ampulle(n)
CAS 434-90-2
Summenformel C12F10
Konzentration 100 μg/mL
InChI-Schlüssel ONUFSRWQCKNVSL-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)C2=C(C(=C(C(=C2F)F)F)F)F
IUPAC-Name 1,2,3,4,5-Pentafluor-6-(2,3,4,5,6-pentafluorphenyl)Benzol
Solvent or Matrix Dichloromethane
Molekulargewicht (g/mol) 334.116
PubChem CID 67949
Menge 1 mL
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.