missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

cis-Chlordan in Methanol 100μ g/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA

Artikelnummer. 12942404 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12942404

Marke: Fisher Chemical P810340

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Cis-Chlordan (Alpha)
Verpackung Ampulle(n)
CAS 5103-71-9
Summenformel C10H6Cl8
Konzentration 100  μg/mL
InChI-Schlüssel BIWJNBZANLAXMG-KMMBHOGFSA-N
SMILES C1C2C(C(C1Cl)Cl)C3(C(=C(C2(C3(Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl
Solvent or Matrix Methanol
Molekulargewicht (g/mol) 409.758
PubChem CID 1550472
Menge 1 ml
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt