Learn More
Chlortoluron in Acetonitril 100μ g/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12932534 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12932534 1 ml 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12932534 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. P812930
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlortoluron
Verpackung Ampulle(n)
CAS 15545-48-9
Summenformel C10H13ClN2O
Konzentration 100 μg/ml
MDL-Nummer MFCD00018275
UN-Nummer 1648
InChI-Schlüssel JXCGFZXSOMJFOA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1 = C (C = C (C = C1) NC ( = O) N (C) C) Cl
IUPAC-Name 3-(3-Chlor-4-methylphenyl)-1,1-Dimethylharnstoff
Solvent or Matrix Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 212.68
PubChem CID 27375
Menge 1 ml
ChEBI CHEBI:81981
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Standard solution Chlortoluron 100ug/ml in acetonitrile
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.