Learn More
Chlorsulfuron in Acetonitril 100μ g/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12993224 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
12993224 1 ml 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12993224 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. P874850
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorsulfuron
Verpackung Ampulle
CAS 64902-72-3
Summenformel C12H12ClN5O4S
Konzentration 100  μg/mL
MDL-Nummer MFCD00128059
UN-Nummer 1648
InChI-Schlüssel VJYIFXVZLXQVHO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1 = NC ( = NC ( = N1) OC) NC ( = O) NS ( = O) ( = O) C2 = CC = CC = C2Cl
IUPAC-Name 1-(2-Chlorphenyl)sulfonyl-3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)Harnstoff
Solvent or Matrix Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 357.77
PubChem CID 47491
Menge 1 ml
ChEBI CHEBI:47066
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Standard solution Chlorsulfuron 100ug/ml in acetonitrile
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.