Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Chlorpyrifos |
| Verpackung | Ampulle(n) |
| CAS | 2921-88-2 |
| Summenformel | C9H11Cl3NO3PS |
| Konzentration | 10 μg/mL |
| UN-Nummer | 1648 |
| InChI-Schlüssel | SBPBAQFWLVIOKP-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CCOP(=S)(OCC)OC1=NC(=C(C=C1Cl)Cl)Cl |
| IUPAC-Name | Dietoxy-Sulfanylidene-(3,5,6-Trichloropyridin-2-yl)oxy-$l^{5}-Phosphan |
| Solvent or Matrix | Acetonitril |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Standard solution Chlorpyrifos 10ug/ml in acetonitrile
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.