Learn More
Chlormethan in Methanol 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12902464 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 ml
Packungsgröße:
10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12902464 10 ml 10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12902464 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. P811510
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlormethan
Verpackung Ampulle(n)
CAS 74-87-3
Summenformel CH3Cl
Konzentration 10  μg/mL
InChI-Schlüssel NEHMKBQYUWJMIP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCl
IUPAC-Name Chlormethan
Solvent or Matrix Methanol
Molekulargewicht (g/mol) 50.485
PubChem CID 6327
Menge 10 ml
ChEBI CHEBI:36014