Learn More
Chlormequatchlorid in Acetonitril 100 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12902424 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12902424 1 ml 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12902424 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P810670
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Specifica
Chemischer Name oder Material Chlormequat-Chlorid
Verpackung Ampulle(n)
CAS 999-81-5
Summenformel C5H13Cl2N
Konzentration 100 μg/ml
UN-Nummer 1648
InChI-Schlüssel UHZZMRAGKVHANO-UHFFFAOYSA-M
SMILES C[N+](C)(C)CCCl.[Cl-]
IUPAC-Name 2-Chlorethyl(trimethyl)Azanium; Chlorid
Solvent or Matrix Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 158.066
PubChem CID 13836
Menge 1 ml
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Standard solution Chlormequat chloride,2-chloroethyltrimethylammonium chloride 100ug/ml in acetonitrile
Avvertenza
  • Gefahr
Categoria di pericolo
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.