missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Metabolite Bifenthrin in Methanol 100μg/mL, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bifenthrin |
| Verpackung | Ampulle(n) |
| CAS | 82657-04-3 |
| Summenformel | C23H22ClF3O2 |
| Konzentration | 100 μg/mL |
| InChI-Schlüssel | OMFRMAHOUUJSGP-ONQPXKCRSA-N |
| SMILES | CC1=C(C=CC=C1COC(=O)C2C(C2(C)C)C=C(C(F)(F)F)Cl)C3=CC=CC=C3 |
| IUPAC-Name | (2-Methyl-3-phenylphenyl)methyl (1R,3S)-3-[(E)-2-chlor-3,3,3-trifluorprop-1-enyl]-2,2-dimethylcyclopropan-1-Carboxylat |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 422.872 |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur