Learn More
Bifenox in Methanol 100μ g/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12973174 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12973174 1 ml 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12973174 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. P874320
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bifenox
Verpackung Ampulle
CAS 42576-02-3
Summenformel C14H9Cl2NO5
Konzentration 100 μg/ml
MDL-Nummer MFCD00055314
InChI-Schlüssel SUSRORUBZHMPCO-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1=CC(OC2=CC=C(Cl)C=C2Cl)=CC=C1[N+]([O-])=O
IUPAC-Name Methyl-5-(2,4-dichlorphenoxy)-2-nitrobenzoat
Solvent or Matrix Methanol
Molekulargewicht (g/mol) 342.13
PubChem CID 39230
Menge 1 ml
ChEBI CHEBI:6613