Learn More
Aroclor 1260 in Methanol 5000 μg/ml, Fisher Chemical™
Catalog Number 12986023
Click to view available options
Menge:
1 ml
Verpackung:
Ampulle
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Chemischer Name oder Material Arochlor 1260
Konzentration 5000 μg/ml
CAS 11096-82-5
Verpackung Ampulle
Menge 1 ml
Typ Standardlösung für organische Einzelkomponenten
Summenformel C12H4Cl6
InChI-Schlüssel BTAGRXWGMYTPBY-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C(=C1C2=C(C(=C(C=C2)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl
IUPAC-Name 1,2,3-Trichlor-4-(2,3,4-trichlorphenyl)Benzol
Molekulargewicht (g/mol) 360.864
PubChem CID 38018
Lösungsmittel oder Matrix Methanol