Learn More
Acetophenon in Methanol 100μ g/ml, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12973134 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 ml
Packungsgröße:
5 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12973134 5 ml 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12973134 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. P873880
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetophenon
Verpackung Ampulle
CAS 98-86-2
Physikalische Form Flüssig
Summenformel C8H8O
Konzentration 100  μg/mL
InChI-Schlüssel KWOLFJPFCHCOCG-UHFFFAOYSA-N
Typ Standardlösung für organische Einzelkomponenten
SMILES CC(=O)C1=CC=CC=C1
IUPAC-Name 1-Phenylethanon
Solvent or Matrix Methanol
Molekulargewicht (g/mol) 120.151
PubChem CID 7410
Menge 5 ml
ChEBI CHEBI:27632