Learn More
7,12-Dimethylbenzo(a)anthracene in Toluene 100μg/mL, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12973124 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
Packungsgröße:
5 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12973124 5 mL 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12973124 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. P873770
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7,12-Dimethylbenzo(a)anthracene
Verpackung Ampulle
CAS 57-97-6
Physikalische Form Flüssig
Summenformel C20H16
Konzentration 100 μg/mL
InChI-Schlüssel ARSRBNBHOADGJU-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
SMILES CC1=C2C=CC3=CC=CC=C3C2=C(C4=CC=CC=C14)C
IUPAC-Name 7,12-Dimethylbenzo[a]anthracen
Solvent or Matrix Toluene
Molekulargewicht (g/mol) 256.348
PubChem CID 6001
Menge 5 mL
ChEBI CHEBI:254496