Learn More
4-tert-Butylphenol in Ethanol 1000μg/mL, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12963114 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12963114 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12963114 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. P873660
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-tert-Butylphenol
Verpackung Ampulle
CAS 98-54-4
Physikalische Form Flüssig
Summenformel C10H14O
Konzentration 1000 μg/mL
InChI-Schlüssel QHPQWRBYOIRBIT-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)O
IUPAC-Name 4-tert-Butylphenol
Solvent or Matrix Ethanol
Molekulargewicht (g/mol) 150.221
PubChem CID 7393
Menge 1 mL
ChEBI CHEBI:34444