missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Metabolite 4-Isopropyltoluene in Methanol 10μg/mL, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Isopropyltoluene |
| Verpackung | Ampulle(n) |
| CAS | 91465-08-6 |
| Summenformel | C23H19ClF3NO3 |
| Konzentration | 10 μg/mL |
| UN-Nummer | 1230 |
| InChI-Schlüssel | ZXQYGBMAQZUVMI-NLWGTHIKSA-N |
| SMILES | CC1(C(C1C(=O)OC(C#N)C2=CC(=CC=C2)OC3=CC=CC=C3)C=C(C(F)(F)F)Cl)C |
| IUPAC-Name | [(S)-Cyano-(3-phenoxyphenyl)methyl] (1S,3R)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl)-2,2-dimethylcyclopropan-1-Carboxylat |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Standard solution 4-Isopropyltoluene 10ug/ml in methanol (purge & trap)
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H370-Schädigt die Organe.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P330-Mund ausspülen.
- P361+P364-Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?