Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Chlorphenol |
| Verpackung | Ampulle(n) |
| CAS | 106-48-9 |
| Summenformel | C6H5ClO |
| Konzentration | 100 μg/mL |
| InChI-Schlüssel | WXNZTHHGJRFXKQ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC(=CC=C1O)Cl |
| IUPAC-Name | 4-Chlorphenol |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 128.555 |
| Mehr anzeigen |