Learn More
4,4'-Dibromooctafluorobiphenyl in Methyl-tert.butylether 100μg/mL, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12966033 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12966033 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12966033 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. F113781
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4'-Dibromooctafluorobiphenyl
Verpackung Ampulle
CAS 10386-84-2
Summenformel C12Br2F8
Konzentration 100 μg/mL
MDL-Nummer MFCD00000310
InChI-Schlüssel YXLMNFVUNLCJJY-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
SMILES FC1=C(F)C(=C(F)C(F)=C1Br)C1=C(F)C(F)=C(Br)C(F)=C1F
IUPAC-Name 4,4'-Dibrom-2,2',3,3',5,5',6,6'-octafluor-1,1'-biphenyl
Solvent or Matrix Methyl-tert.butylether
Molekulargewicht (g/mol) 455.93
PubChem CID 82600
Menge 1 mL