Learn More
4,4'-dibromobiphényle dans de l’acétate d’éthyle 1000 μg/ml, Fisher Chemical™
Code produit 12996023 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12996023 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 12996023 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur F113651
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4prime-Dibromobiphenyl (PBB 15)
Conditionnement Ampoule
CAS 92-86-4
Formule moléculaire C12H8Br2
Concentration 1000 μg/mL
Numéro MDL MFCD00000101
Clé InChI HQJQYILBCQPYBI-UHFFFAOYSA-N
Type Solution étalon à composant unique organique
SMILES BrC1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(Br)C=C1
Nom IUPAC 4,4'-dibromo-1,1'-biphenyl
Solvent or Matrix Ethyl Acetate
Poids moléculaire (g/mol) 312.00
CID PubChem 7110
Quantité 1 mL
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.