Learn More
4,4'-Dibromobiphenyl in Ethyl Acetate 1000μg/mL, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12996023 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12996023 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12996023 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. F113651
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4prime-Dibromobiphenyl (PBB 15)
Verpackung Ampulle
CAS 92-86-4
Summenformel C12H8Br2
Konzentration 1000 μg/mL
MDL-Nummer MFCD00000101
InChI-Schlüssel HQJQYILBCQPYBI-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
SMILES BrC1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(Br)C=C1
IUPAC-Name 4,4'-dibromo-1,1'-biphenyl
Solvent or Matrix Ethyl Acetate
Molekulargewicht (g/mol) 312.00
PubChem CID 7110
Menge 1 mL