Learn More
4,4'-DDE in Methanol 10μ g/ml, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12982634 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 ml
Packungsgröße:
10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
12982634 10 ml 10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12982634 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. P815770
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4'-DDE
Verpackung Ampulle(n)
CAS 72-55-9
Summenformel C14H8Cl4
Konzentration 10  μg/mL
MDL-Nummer MFCD00000837
InChI-Schlüssel UCNVFOCBFJOQAL-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC(Cl)=C(C1=CC=C(Cl)C=C1)C1=CC=C(Cl)C=C1
IUPAC-Name 1-Chlor-4-[2,2-Dichlor-1-(4-Chlorphenyl)Ethenyl]Benzol
Solvent or Matrix Methanol
Molekulargewicht (g/mol) 318.02
PubChem CID 3035
Menge 10 ml
ChEBI CHEBI:16598