Learn More
3-Chloranilin in Acetonitril 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12982424 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 ml
Packungsgröße:
10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12982424 10 ml 10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12982424 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. P810860
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloranilin
Verpackung Ampulle(n)
CAS 108-42-9
Summenformel C6H6ClN
Konzentration 10  μg/mL
MDL-Nummer MFCD00007765
UN-Nummer 1648
InChI-Schlüssel PNPCRKVUWYDDST-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=CC=CC(Cl)=C1
IUPAC-Name 3-Chloranilin
Solvent or Matrix Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 127.57
PubChem CID 7932
Menge 10 ml
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Standard solution 3-chloroaniline 10ug/ml in acetonitrile
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Hazard Statement
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.