Learn More
3,5-Dichlorobenzoic acid in Methyl-tert.butylether 1000μg/mL, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12916053 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12916053 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12916053 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. F114621
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dichlorobenzoic acid
Verpackung Ampulle
CAS 51-36-5
Summenformel C7H4Cl2O2
Konzentration 1000 μg/mL
InChI-Schlüssel CXKCZFDUOYMOOP-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)C(=O)O
IUPAC-Name 3,5-Dichlorbenzoesäure
Solvent or Matrix Methyl-tert.butylether
Molekulargewicht (g/mol) 191.007
PubChem CID 5811
Menge 1 mL