Learn More
2-Chlorobenzoic acid in Water 1104μg/mL, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12986143 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12986143 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12986143 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. F128991
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chlorobenzoic acid
Verpackung Ampulle
CAS 118-91-2
Summenformel C7H5ClO2
Konzentration 1104 μg/mL
InChI-Schlüssel IKCLCGXPQILATA-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)Cl
IUPAC-Name 2-Chlorbenzoesäure
Solvent or Matrix Water
Molekulargewicht (g/mol) 156.565
PubChem CID 8374
Menge 1 mL
ChEBI CHEBI:30793