Läs mer
2-Chloranilin in Acetonitril 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Produktkod. 12942424 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Menge:
10 ml
Förpackningsstorlek:
10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Menge unitSize
12942424 10 ml 10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 12942424 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P810800
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Specifikationer
Chemischer Name oder Material 2-Chloranilin
Verpackung Ampulle(n)
CAS 95-51-2
Summenformel C6H6ClN
Konzentration 10  μg/mL
UN-Nummer 1648
InChI-Schlüssel AKCRQHGQIJBRMN-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N)Cl
IUPAC-Name 2-Chloranilin
Solvent or Matrix Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 127.571
PubChem CID 7240
Menge 10 ml
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Standard solution 2-chloroaniline 10ug/ml in acetonitrile
Signalord
  • Gefahr
Riskkategorier
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Faroangivelser
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.