Learn More
2,4-Dichlorophenylacetic acid methyl ester in Methyl-tert.butylether 100μg/mL, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12956033 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12956033 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12956033 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. F113771
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dichlorophenylacetic acid methyl ester
Verpackung Ampulle
CAS 19719-28-9
Summenformel C8H6Cl2O2
Konzentration 100 μg/mL
InChI-Schlüssel GXMWLJKTGBZMBH-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)CC(=O)O
IUPAC-Name 2-(2,4-dichlorphenyl)Essigsäure
Solvent or Matrix Methyl-tert.butylether
Molekulargewicht (g/mol) 205.034
PubChem CID 88209
Menge 1 mL