Learn More
2,4-Dibromophenol in Ethanol 1000μg/mL, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12926153 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12926153 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12926153 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. F131331
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dibromophenol
Verpackung Ampulle
CAS 615-58-7
Summenformel C6H4Br2O
Konzentration 1000 μg/mL
InChI-Schlüssel FAXWFCTVSHEODL-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)Br)O
IUPAC-Name 2,4-Dibromphenol
Solvent or Matrix Ethanol
Molekulargewicht (g/mol) 251.905
PubChem CID 12005
Menge 1 mL
ChEBI CHEBI:34238
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • standard solution 2,4-dibromophenol 1000µg/ml in ethanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, 2,4-dibromophenol