Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,4,6-Tribromophenol |
| Verpackung | Ampulle |
| CAS | 118-79-6 |
| Summenformel | C6H3Br3O |
| Konzentration | 1148 μg/mL |
| MDL-Nummer | MFCD00002150 |
| InChI-Schlüssel | BSWWXRFVMJHFBN-UHFFFAOYSA-N |
| Typ | Organic Single-component Standard Solution |
| SMILES | OC1=C(Br)C=C(Br)C=C1Br |
| IUPAC-Name | 2,4,6-Tribromphenol |
| Mehr anzeigen |