Learn More
2,4,6-Tribromophenol in Ethanol 1000μg/mL, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12956153 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12956153 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12956153 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. F131361
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Tribromophenol
Verpackung Ampulle
CAS 118-79-6
Summenformel C6H3Br3O
Konzentration 1000 μg/mL
MDL-Nummer MFCD00002150
InChI-Schlüssel BSWWXRFVMJHFBN-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
SMILES OC1=C(Br)C=C(Br)C=C1Br
IUPAC-Name 2,4,6-Tribromphenol
Solvent or Matrix Ethanol
Molekulargewicht (g/mol) 330.80
PubChem CID 1483
Menge 1 mL
ChEBI CHEBI:47696