Learn More
2,3,6-Trichlorophenol in Iso-propanol 1000μg/mL, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,3,6-Trichloropheno |
| Verpackung | Ampulle |
| CAS | 933-75-5 |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Summenformel | C6H3Cl3O |
| Konzentration | 1000 μg/mL |
| InChI-Schlüssel | XGCHAIDDPMFRLJ-UHFFFAOYSA-N |
| Typ | Organic Single-component Standard Solution |
| SMILES | C1=CC(=C(C(=C1Cl)O)Cl)Cl |
| IUPAC-Name | 2,3,6-trichlorophenol |
| Mehr anzeigen |