Learn More
2,3,6-Trichlorophenol in Ethanol 1000μg/mL, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12946153 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12946153 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12946153 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. F131351
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3,6-Trichlorophenol
Verpackung Ampulle
CAS 933-75-5
Summenformel C6H3Cl3O
Konzentration 1000 μg/mL
InChI-Schlüssel XGCHAIDDPMFRLJ-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
SMILES C1=CC(=C(C(=C1Cl)O)Cl)Cl
IUPAC-Name 2,3,6-trichlorophenol
Solvent or Matrix Ethanol
Molekulargewicht (g/mol) 197.439
PubChem CID 13618
Menge 1 mL