Learn More
1,3-Dimethyl-2-nitrobenzene in Methyl-tert.butylether 250μg/mL, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12986013 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12986013 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12986013 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. F113321
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Dimethyl-2-nitrobenzene
Verpackung Ampulle
CAS 81-20-9
Summenformel C8H9NO2
Konzentration 250 μg/mL
InChI-Schlüssel HDFQKJQEWGVKCQ-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)C)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 1,3-Dimethyl-2-Nitrobenzol
Solvent or Matrix Methyl-tert.butylether
Molekulargewicht (g/mol) 151.165
PubChem CID 6672
Menge 1 mL