Learn More
1,2-Dichlorethan D4 in Methanol 100μ g/ml, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12925384 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
12925384 1 ml 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12925384 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. P818640
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Dichlorethan D4
Verpackung Ampulle(n)
CAS 17060-07-0
Summenformel C2H4Cl2
Konzentration 100  μg/mL
InChI-Schlüssel WSLDOOZREJYCGB-LNLMKGTHSA-N
SMILES C(CCl)Cl
IUPAC-Name 1,2-Dichlor-1,1,2,2-Tetradeuterioethan
Solvent or Matrix Methanol
Molekulargewicht (g/mol) 102.978
PubChem CID 12197860
Menge 1 ml